Learn More
Terc-butilo 4-{4-[(metilamino)metil]fenil}piperazina-1-carboxilato, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431703 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10066162 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431703 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30046DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 681508-91-8
Fórmula molecular C17H27N3O2
Peso molecular (g/mol) 305.422
Número MDL MFCD08060503
Clave InChI VERAVZPFPZKVCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-methylamino methyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylaminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 7164564
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(metilaminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.42
Porcentaje de pureza 90%