Learn More
Terc-butilo 4-{4-[(metilamino)metil]fenil}piperazina-1-carboxilato, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10066162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10066162 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10431703 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10066162 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30046CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 681508-91-8
Fórmula molecular C17H27N3O2
Peso molecular (g/mol) 305.422
Número MDL MFCD08060503
Clave InChI VERAVZPFPZKVCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-methylamino methyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylaminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 7164564
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(metilaminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.42
Porcentaje de pureza 90%