Learn More
Terc-butilo 4-[4-(hidroximetil)fenil]tetrahidro-1(2H)-pirazinacarboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10729773 250 mg 250 miligramos
10289722 1 g 1 g
10602485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10729773 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 158985-37-6
Fórmula molecular C16H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 292.379
Número MDL MFCD06411543
Clave InChI PXKYXTXYWJKTSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzylalcohol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazine benzyl alcohol, pubchem11318, buttpark 98\06-99, 4-1-boc-piperazin-4-yl phenylmethanol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzyl alcohol
PubChem CID 2795510
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(hidroximetil)fenil]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.38
Porcentaje de pureza 97%