Learn More
terc-Butil 4-[4-(hidroximetil)-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10505963 250 mg 250 miligramos
10341563 1 g 1 g
10285714 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10505963 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC31009CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 864068-79-1
Fórmula molecular C14H22N2O3S
Peso molecular (g/mol) 298.401
Clave InChI RDZWXODJIWMJPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-hydroxymethyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 4-4-hydroxymethyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164573
Nombre IUPAC terc-butil 4-[4-(hidroximetil)-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1, 3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.4
Porcentaje de pureza 95%