Learn More
terc-Butilo 4-(4-formilbencil)piperazin-1-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10360993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10360993 250 mg 250 miligramos
10035762 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360993 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30304CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 844891-09-4
Fórmula molecular C17H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 304.39
Clave InChI UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl-1-piperazinecarboxylate, tert-butyl-4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795517
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[(4-formilfenil)metil]piperazin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.39
Porcentaje de pureza 95%