Learn More
Terc-butilo 4-(4-formil-1,3-tiazol-2-il)piperidina-1-carboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10481893 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10748823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 869901-02-0
Fórmula molecular C14H20N2O3S
Peso molecular (g/mol) 296.385
Número MDL MFCD06658981
Clave InChI XLGKMJFDRZHAEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172298
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(4-formil-1,3-tiazol-2-il)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(4-formyl-1, 3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-ca, tert-butyl4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-formyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-formyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.39
Porcentaje de pureza 97%