Learn More
4-(4-Fluorobenzoil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10164004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10164004 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10164004 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07381DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 160296-40-2
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H22FNO3
Número MDL MFCD04114990
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-fluorobenzoyl piperidine, 1-boc-4-4-fluoro-benzoyl-piperidine, 4-4-fluoro-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-fluorophenyl carbonyl piperidine-1-carboxylate, bio-farma bf002994, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxycarbonylpiperidine, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxylcarbonylpiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-fluorobenzoyl piperidine
Clave InChI ARCRECZRQVSYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Nombre IUPAC 4-(4-fluorobenzoil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 307.365
PubChem CID 7016484
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.36
Porcentaje de pureza 95%