Learn More
4-(4-Cianofenil)tetrahidro-1(2H)-pirazinacarboxilato terbutílico, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10619764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10619764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10619764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30016DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 186650-98-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C16H21N3O2
Número MDL MFCD03791198
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-cyanophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-cyanophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-piperazin-4-yl benzonitrile,n1-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-cyanophenyl piperazine, t-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-cyano-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI WIBWVYVIBJOVIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre IUPAC 4-(4-cianofenil)piperazina-1-carboxilato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 287.363
PubChem CID 2795512
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.36
Porcentaje de pureza 97%