Learn More
terc-butilo 4-(4-bromobenciloxi)piperidina-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11376855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10317744 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67910DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 930111-10-7
Fórmula molecular C17H24BrNO3
Peso molecular (g/mol) 370.287
Número MDL MFCD09879975
Clave InChI HGSFDBSIEHXEQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-bromobenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromobenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromophenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 4-4-bromobenzyloxy piperidine
PubChem CID 24229758
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[(4-bromofenil)metoxi]piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.28
Porcentaje de pureza 97%