Learn More
Terc-butilo 4-[4-(aminometil)fenil]tetrahidro-1(2H)-pirazinacarboxilato, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10158414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10158414 5 g 5 g
10027512 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10158414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30013DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 852180-47-3
Fórmula molecular C16H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 291.40
Número MDL MFCD03791213
Clave InChI TTXMFUXVXBAVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-4-aminomethylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-4-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzylamine, n1-boc-4-aminomethyl phenylpiperazine, 4-aminomethyl phenylpiperazine, n1-boc protected, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a
PubChem CID 2763841
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(aminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 90%