Learn More
terc-butilo 4-[4-(aminometil)benciloxi]piperidina-1-carboxilato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062224 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10727125 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062224 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67913DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 946409-35-4
Fórmula molecular C18H28N2O3
Peso molecular (g/mol) 320.433
Número MDL MFCD12198114
Clave InChI NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 43811047
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(aminometil)fenil]metoxi]piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.43
Porcentaje de pureza 90%