Learn More
4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15515186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15515186 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15515186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456050050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
CAS 1048970-17-7
Punto de fusión 56.5°C to 57.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C16H30BNO4
Número MDL MFCD09997792
Cantidad 5 g
Sinónimo tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-piperidine-1-carboxylate, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid, pinacol ester, tert-butoxycarbonylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, pubchem21000
Clave InChI IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 311.23
PubChem CID 43811073
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.