Learn More
terc-butilo 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piperidina-1-carboxilato, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10482444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10482444 1 g 1 g
10182844 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10482444 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08404DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1048970-17-7
Fórmula molecular C16H30BNO4
Peso molecular (g/mol) 311.23
Número MDL MFCD09997792
Clave InChI IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester, 1-boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-piperidine-1-carboxylate, 1-boc-piperidin-4-ylboronic acid, pinacol ester, tert-butoxycarbonylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, pubchem21000
PubChem CID 43811073
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.23
Porcentaje de pureza 97%