Learn More
terc-Butilo 4-(3-hidroxipropil)tetrahidro-1(2H)-piridincarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10692653 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10325352 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10492824 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692653 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB08457CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 156185-63-6
Fórmula molecular C13H25NO3
Peso molecular (g/mol) 243.347
Clave InChI OXPWHPCCUXESFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 3-1-boc-4-piperidyl-1-propanol, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperdine, 3-n-boc-piperidin-4-yl propanol, boc-4-piperidinepropanol, 4-3-hydroxypropyl piperidine, n-boc protected, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperidine, 4-3-hydroxy-propyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidinecarboxylate
PubChem CID 2800739
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(3-hidroxipropil)piperidin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.34
Porcentaje de pureza 95%