Learn More
4-(3-hidroxipropil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30331063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331063 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30331063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB694715100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 156185-63-6
Fórmula molecular C13H25NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, Boc-4-Piperidinepropanol, 1-N-Boc-4-(3'-propanol)piperidine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-6-11(7-9-14)5-4-10-15/h11,15H,4-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCCO)CC1
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(3-hidroxipropil)piperidin-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 243.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1834