Learn More
4-(3-Formilbencil)tetrahidro-1(2H)-pirazinacarboxilato de terc-butilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10164642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10164642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30404DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 850375-08-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H24N2O3
Número MDL MFCD06658977
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-formylbenzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-3-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-formylbenzyl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-3-formylbenzyl piperazine, 3-1-piperidinyl benzaldehyde, n4-boc protected, 1-3-formyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid t, 3-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected
Clave InChI YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Nombre IUPAC 4-[(3-formilfenil)metil]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 304.39
PubChem CID 2795522
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.39
Porcentaje de pureza 97%