Learn More
4-(3-Bromo-1H-pirazol-1-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1211876-26-4 |
| Fórmula molecular | C13 H20 Br N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(3-Bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20BrN3O2/c1-13(2,3)19-12(18)16-7-4-10(5-8-16)17-9-6-11(14)15-17/h6,9-10H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)n2ccc(Br)n2 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-bromopirazol-1-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.074 |