Learn More
terc-Butilo 4-(3-aminobencil)piperazin-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780364 250 mg 250 miligramos
10506713 1 g 1 g
10642875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30414CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 361345-40-6
Fórmula molecular C16H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 291.395
Clave InChI VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
PubChem CID 7127799
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[(3-aminofenil)metil]piperazin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 97%