Learn More
terc-Butilo 4-[2-(hidroximetil)fenil]tetrahidro-1(2 H)-piracinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10533314 1 g 1 g
10163714 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30709DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 179250-28-3
Fórmula molecular C16H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 292.379
Clave InChI MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
PubChem CID 7127802
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[2-(hidroximetil)fenil]piperacina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.38