Learn More
tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 97%
Código de producto. 10001664
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 5 g
Código de producto.
10001664 Frasco de vidrio ámbar; 5 g
1 options
Código de producto. 10001664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00470DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
CAS 77279-24-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H22N2O3
Cantidad 5 g
Sinónimo tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 230.308
PubChem CID 735736
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 97%