Learn More
terc-butilo 4-(2-formilfenil)piperazina-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10461503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461503 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10210085 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10461503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30704DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 174855-57-3
Fórmula molecular C16H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 290.363
Número MDL MFCD05864664
Clave InChI FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(2-formilfenil)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36