Learn More
Terc-butilo 4-(2-aminofenil)tetrahidro-1(2H)-pirazinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10371013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10371013 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10259202 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371013 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30714DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 170017-74-0
Fórmula molecular C15H23N3O2
Peso molecular (g/mol) 277.37
Número MDL MFCD04115046
Clave InChI LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
PubChem CID 2795530
Nombre IUPAC 4-(2-aminofenil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.37
Porcentaje de pureza 97%