Learn More
terc-butilo 4-(2-aminofenoxi)tetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10074962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10074962 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10074962 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07069DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 690632-14-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C16H24N2O3
Número MDL MFCD05865139
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenoxy-piperidine, tert-butyl4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate, tert-butyl4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate
Clave InChI ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=CC=C2N
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(2-aminofenoxi)piperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 292.379
PubChem CID 2794768
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.38
Porcentaje de pureza 97%