Learn More
Terc-butilo 4-(2-(aminometil)fenil)piperazina-1-carboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10117722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117722 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10085822 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30713DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 174855-53-9
Fórmula molecular C16H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 291.395
Número MDL MFCD04115066
Clave InChI UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 4961274
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[2-(aminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
Specifications
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 97%