Learn More
tert-butil (3S)-3-aminobutirato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10728552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10728552 100 mg 100 miligramos
10595223 250 mg 250 miligramos
10287263 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10728552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337941000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161105-54-0
Número MDL MFCD00798294
Clave InChI BFFNZGWJTHWUMY-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7021083
Nombre IUPAC tert-butil (3S)-3-aminobutirato
SMILES CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Fórmula molecular C8H17NO2
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4230 to 1.427
Rotación específica + 24
Sinónimo tert-butyl 3s-3-aminobutanoate, s-tert-butyl 3-aminobutanoate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl-3s-3-aminobutanoate, tert-butyl s-3-aminobutyrate, 1,1-dimethylethyl 35-3-aminobutanoate, s-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3s-3-aminobutanoate, butanoic acid,3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación