Learn More
tert-butil (3S)-3-amino-5-metilhexanoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10367851 500 mg 500 miligramos
10143441 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337935000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 166023-30-9 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166023-30-9
Fórmula molecular C11H23NO2
Peso molecular (g/mol) 201.31
Número MDL MFCD01076260
Clave InChI WBOPVTYXLFEVGP-VIFPVBQESA-N
Sinónimo tert-butyl 3s-3-amino-5-methylhexanoate, s-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, hexanoic acid,3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl 3s-3-amino-5-methyl-hexanoate, 3s-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoic acid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3s
PubChem CID 7021556
Nombre IUPAC tert-butil (3S)-3-amino-5-metilhexanoato
SMILES CC(C)CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Nombre de nota 97%
Color Incoloro a naranja amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4300 to 1.4350 (20°C, 589nm)
Rotación específica 12
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.