Learn More
tert-butil (3S)-3-amino-4-fenilbutanoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746052 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10265571 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120686-17-1 | C14H22NO2 | 236.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120686-17-1
Fórmula molecular C14H22NO2
Peso molecular (g/mol) 236.33
Número MDL MFCD00798308
Clave InChI ZIJHIHDFXCNFAA-GFCCVEGCSA-O
PubChem CID 1501868
Nombre IUPAC tert-butil (3S)-3-amino-4-fenilbutianoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Nombre de nota 97%
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica 2.3
Sinónimo s-tert-butyl 3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, t-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, 1,1-dimethylethyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, benzenebutanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, t-butyl 3r-3-amino-4-phenylbutanoate, s-tert-butyl3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenyl-butanoate, s-3-amino-4-phenyl-butyric acid tert-butyl ester, s-3-amino-4-phenylbutanoic acid tert-butyl ester
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.