Learn More
tert-butil (3S)-3-amino-3-fenilpropanato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745293 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10745293 250 mg 250 miligramos
10075753 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337892500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120686-18-2 | C13H20NO2 | 222.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120686-18-2
Fórmula molecular C13H20NO2
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00798310
Clave InChI TYYCBAISLMKLMT-NSHDSACASA-O
PubChem CID 7021093
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4960 to 1.498
Rotación específica -22
Sinónimo s-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, s-tert-butyl3-amino-3-phenylpropanoate, t-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, s-alpha-2-oxo-2-tert-butoxyethyl benzyl amine, tert-butyl-3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, bs
Nombre IUPAC tert-butil (3S)-3-amino-3-fenilpropanato
Condición de rotación específica - 22.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido ligeramente viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.