Learn More
tert-butil (3R)-3-aminobutirato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542232 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10464605 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337955000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 158849-23-1 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158849-23-1
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00798293
Clave InChI BFFNZGWJTHWUMY-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo tert-butyl 3r-3-aminobutanoate, r-tert-butyl 3-aminobutanoate, tert-butyl-3r-3-aminobutanoate, tert-butyl r-3-aminobutyrate, tert-butyl r-3-aminobutanoate, 1,1-dimethylethyl 3r-3-aminobutanoate, r-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, tert-butyl r-3-amino-3-methylpropionate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r
PubChem CID 2733826
Nombre IUPAC tert-butil (3R)-3-aminobutirato
SMILES CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
Punto de ebullición 50.0°C (0.7 mmHg)
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Rotación específica − 24.00
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.