Learn More
tert-butil (3R)-3-amino-5-metilhexanoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10265911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265911 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10577021 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337921000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 166023-29-6
Fórmula molecular C11H24NO2
Peso molecular (g/mol) 202.32
Número MDL MFCD01076257
Clave InChI WBOPVTYXLFEVGP-SECBINFHSA-O
PubChem CID 2733825
Nombre IUPAC tert-butil (3R)-3-amino-5-metilhexanoato
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4300 to 1.432
Rotación específica -15
Sinónimo tert-butyl 3r-3-amino-5-methylhexanoate, hexanoicacid, 3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, tert-butyl 3r-3-amino-5-methyl-hexanoate, r-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, 3r-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoicacid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3r
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación