Learn More
tert-butil (3R)-3-amino-3-fenilpropanato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464415 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10464415 1 g 1 g
10057592 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10464415 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337880010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 161671-34-7 | C13H19NO2 | 221.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161671-34-7
Peso molecular (g/mol) 221.3
Número MDL MFCD00798309
Clave InChI TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N
Sinónimo tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br
PubChem CID 2733824
Nombre IUPAC tert-butil (3R)-3-amino-3-fenilpropanato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C13H19NO2
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4960 to 1.498
Rotación específica + 17
Condición de rotación específica + 17.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido ligeramente viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.