Learn More
Terc-butilo 3-(trifluorometilsulfonilloxi)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-eno-8-carboxilato, Thermo Scientific™
Código de producto. 11916671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11916671 1 g Frasco de vidrio 1 g
11926671 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 185099-68-7
Fórmula molecular C13H18F3NO5S
Peso molecular (g/mol) 357.35
Clave InChI CJDKVEWDWXIBSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-boc-3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, 8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, 1r,5s-tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate
PubChem CID 22648094
Nombre IUPAC terc-butilo 3-(trifluorometilsulfonilloxi)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-eno-8-carboxilato,
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1C=C(C2)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.35
Porcentaje de pureza ≥94.0%
Forma física Polvo cristalino o conglomerado
compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación