Learn More
terc-Butilo 3-(tiocarbamoil)piperidina-1-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11346905 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10672275 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08288DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 274682-80-3
Fórmula molecular C11H20N2O2S
Peso molecular (g/mol) 244.353
Número MDL MFCD10700060
Clave InChI ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23546083
Nombre IUPAC terc-butilo 3-carbamotioilpiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.36
Porcentaje de pureza 95%