Learn More
tert-butil (3-oxociclobutil)carbamato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11995571 1 g 1 g
11905581 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154748-49-9 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154748-49-9
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.22
Clave InChI FNHPTFKSPUTESA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-oxocyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-oxocyclobutyl carbamate, tert-butyl n-3-oxocyclobutyl carbamate, 3-oxo-cyclobutyl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino cyclobutanone, 2-methyl-2-propanyl 3-oxocyclobutyl carbamate, 3-tert-butyloxycarbonylamino cyclobutan-1-one, 3-oxocyclobutylcarbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, 3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23374584
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-oxociclobutilo)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Punto de fusión 122°C to 124°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.