Learn More
terc-Butilo 3-oxociclobutanocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498648 1 g 1 g
15418658 250 mg 250 miligramos
15408658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62064.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145549-76-4 | C9H14O3 | 170.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145549-76-4
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.208
Número MDL MFCD12827541
Clave InChI JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
PubChem CID 10261520
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxociclobutano-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.2
Porcentaje de pureza 97%