Learn More
terc-Butilo 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10065682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10065682 1 g 1 g
11396885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065682 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07066DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 185099-67-6
Fórmula molecular C12H19NO3
Peso molecular (g/mol) 225.288
Clave InChI MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza 97%