Learn More
tert-butil-(3-yodo-1,1-dimetil-propoxy)-dimetil-silano, TRC
Código de producto. 30179101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179101 100 mg 100 miligramos
30179375 1 g 1 g
30179218 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT135933100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105262-85-9
Fórmula molecular C11H25OSiI
Peso molecular (g/mol) 328.31
Sinónimo (1,1-Dimethylethyl)(3-iodo-1,1-dimethylpropoxy)dimethylsilane;
Nombre IUPAC tert-butil-(4-yodo-2-metilbutan-2-il)oxi-dimetilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(C)(C)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl-(3-iodo-1,1-dimethyl-propoxy)-dimethyL-silane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H25IOSi/c1-10(2,3)14(6,7)13-11(4,5)8-9-12/h8-9H2,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0719