Learn More
terc-butilo 3-endo-hidroxi-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11396845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10380134 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC74315DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 143557-91-9
Fórmula molecular C12H21NO3
Peso molecular (g/mol) 227.304
Número MDL MFCD09966165
Clave InChI SEGZJJSZYOEABC-IDKOKCKLSA-N
PubChem CID 58414652
Nombre IUPAC terc-butilo (5S)-3-hidroxi-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.3
Porcentaje de pureza 97%