Learn More
Terc-butilo 3-bromo-2-furoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747865 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10306474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10747865 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08289DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 59862-90-7
Fórmula molecular C9H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 247.088
Número MDL MFCD11109336
Clave InChI STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 33589622
Nombre IUPAC terc-butilo 3-bromofuran-2-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.