Learn More
tert-Butil 3-Bromo-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-5(4H )-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate |
| CAS | 1936429-15-0 |
| Fórmula molecular | C16H24BrN3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 3-Bromo-1,4,6,7-tetrahydro-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-16(2,3)23-15(21)19-7-4-13-12(10-19)14(17)18-20(13)11-5-8-22-9-6-11/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(C1)c(Br)nn2C3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1-(oxan-4-il)-6,7-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 386.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.1001 |