Learn More
Carbamato de terc-butilo 3-aminopropil(metil), TRC
Código de producto. 30342161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342161 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB807045500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate
CAS 150349-36-3
Fórmula molecular C9H20N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3
SMILES CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-(3-aminopropilo)-N-metilcarbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 188.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1525