Learn More
terc-butil-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-ceto-33-tiapentatriacontanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-thiapentatriacontanoate |
| CAS | 887353-86-8 |
| Fórmula molecular | C31 H60 O10 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H60O10S/c1-29(32)42-27-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-34-15-16-35-17-18-36-19-20-37-21-22-38-23-24-39-25-26-40-28-30(33)41-31(2,3)4/h5-28H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-acetilsulfanilundecoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 624.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.3907 |