Learn More
tert-butyl 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1h-pyraz, 97%, Maybridge
Código de producto. 10708065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10708065 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10708065 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00063DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS 1073354-70-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C16H27BN2O4
Número MDL MFCD09027070
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1-boc-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole-1-carboxylate, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N(N=C2C)C(=O)OC(C)(C)C)C
Nombre IUPAC tert-butyl 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 322.212
PubChem CID 16218387
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.21
Porcentaje de pureza 97%