Learn More
(3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)ciclohex-3-en-1-il)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)carbamate |
| CAS | 1175298-09-5 |
| Fórmula molecular | C17H30BNO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [3-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-9-12(11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h9,13H,8,10-11H2,1-7H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCC2(SCCCS2)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 323.24 |