Learn More
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15229696 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229696 250 mg 250 miligramos
15219696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229696 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451232500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 898271-20-0
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Clave InChI XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 44630603
Nombre IUPAC tert-butil 3-(2-aminoetil)acetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.