Learn More
(3-(2-(2-(3-aminopropoxi)etoxi)etoxi)propil)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (3-(2-(2-(3-Aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate |
| CAS | 194920-62-2 |
| Fórmula molecular | C15H32N2O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine, N-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine, N-tert-Butoxycarbonyl-bis[2-(3-aminopropoxy)ethyl] Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCOCCOCCOCCCN |
| Nombre IUPAC | N-[3-[2-[2-(3-aminopropoxi)etoxi]etoxi]propil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.2311 |