Learn More
(2S,4S)-4-[4-(3-Metil-1-fenil-1H-pirazol-5-il)piperazin-1-il]-2-[(1,3-tiazolidin-3-il)carbonil]pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]-2-[(1,3-thiazolidin-3-yl)carbonyl]pyrrolidine-1-carboxylate |
| CAS | 401566-80-1 |
| Fórmula molecular | C27H38N6O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Teneligliptin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38N6O3S/c1-20-16-24(33(28-20)21-8-6-5-7-9-21)30-12-10-29(11-13-30)22-17-23(25(34)31-14-15-37-19-31)32(18-22)26(35)36-27(2,3)4/h5-9,16,22-23H,10-15,17-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N(C1)[C@H](C(N2CSCC2)=O)C[C@@H]1N(CC3)CCN3C4=CC(C)=NN4C5=CC=CC=C5 |
| Nombre IUPAC | (2S,4S)-4-[4-(5-metil-2-fenilpirazol-3-il)piperazin-1-il]-2-(1,3-tiazolidina-3-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 526.69 |