Learn More
2-(Piperidin-4-il)acetato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-(Piperidin-4-yl)acetate |
| CAS | 180182-07-4 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-piperidin-4-ilacetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.157 |