Learn More
2-oxo-7-azaespiro[3.5]nonano-7-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-Oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate |
| CAS | 203661-69-2 |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-13/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-7-azaespiro[3.5]nonano-7-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 239.311 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.152 |