Learn More
(2-(Metoxi(metil)amino)-2-oxoetil)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (2-(Methoxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)carbamate |
| CAS | 121505-93-9 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | [2-(Methoxymethylamino)-2-oxoethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N'-methoxy-N'-methylamide, [(N-Methoxy-N-methylcarbamoyl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-[2-[Methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13) |
| SMILES | O=C(CNC(OC(C)(C)C)=O)N(OC)C |
| Nombre IUPAC | (2-(metoxi(metil)amino)-2-oxoetil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.13 |